Learn More
Thermo Scientific™ PV-1 Performance Verification Solution
Thermo Scientific™ NanoDrop™ PV-1 Performance Verification Solution is used to help ensure the accuracy and reliability of your NanoDrop spectrophotometer data, helping you save time and reduce errors.
Marca: Thermo Scientific™ CHEM-PV-1
Detalles adicionales : CAS : 7757-79-1 Peso : 0.80000kg Transport : UN number : 1486 Chem class : 5.1 Pack group : III
Descripción
Thermo Scientific™ NanoDrop™ PV-1 Performance Verification Solution is used to help ensure the accuracy and reliability of your NanoDrop spectrophotometer data, helping you save time and reduce errors.
Features include:- Solution with certified absorbance values
- Use to create a record of correct photometric performance of a NanoDrop One spectrophotometer
Especificaciones
NanoDrop PV-1 Performance Verification Solution | |
NanoDrop One and NanoDrop OneC spectrophotometers | |
Store at room temperature |
Seguridad y manipulación
- PV-1 NIST Traceable Calibration Check Fluid, 0,5 mL per vial
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Líquido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Potassium nitrate, Nicotinic acid