Learn More
PURUS™ Láminas para alfombrillas Biohybrid™ para el control de la contaminación
Se han diseñado para su uso con las alfombrillas PURUS™ EnviroTack™ con el fin de crear un sistema que sea sencillo de usar en cualquier zona crítica donde las alfombrillas no se puedan adherir a la superficie del suelo.
Marca:  PURUS™ PF 3838 01 W 00
Detalles adicionales : Peso : 3.30000kg
Código de producto. 15372002
  • 233.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se desmontan fácilmente para su limpieza.
  • Su revestimiento posterior antideslizante hace que la lámina no se mueva
  • Se adaptan a todas las alfombrillas PURUS&trade Biohybrid&trade
  • Resistentes y duraderas
  • El antideslizante se ha fabricado con poliéster recubierto de polímero
  • Antimicrobianas de forma natural y resistentes a hongos y al moho
Especificaciones
Especificaciones
965 x 965 mm
Para uso en aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, industriales, así como en semiconductores y salas limpias
100% poliestireno
Blanco
3,175 mm
Para usar con las alfombrillas PURUS™ Biohybrid™ de 914 x 914 mm con el fin de favorecer la movilidad y la limpieza