Learn More
PURUS™ Alfombrillas 30-LayerEnviroTack™ para el control de la contaminación
Exclusivas de PURUS&trade, las alfombrillas EnviroTack™ son los primeros productos para control de la contaminación que contienen materiales renovables de origen vegetal sin OMG y que suponen una alternativa respetuosa con el medio ambiente para eliminar la suciedad y el polvo provenientes de los zapatos y de las ruedas de los equipos.
43.65€ - 235.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Para uso en aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, industriales, así como en semiconductores y salas limpias |
---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Grosor (imperial) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Grosor (imperial) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15351962
|
PURUS™
PS 1845 38 G |
Gris | 457 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja |
134.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15713619
|
PURUS™
PS 2430 34 C |
Transparente | 610 x 762 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja |
78.20€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15361972
|
PURUS™
PS 2645 38 B-HT |
Azul | 660 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja |
187.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13410329
|
PURUS™
PS 2645 38 B |
Azul | 660 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja |
187.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15312002
|
PURUS™
PM 3660 34 B-HT |
Azul | 914 x 1524 mm | 30 capas | 60 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja |
169.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15321992
|
PURUS™
PS 3645 38 B |
Azul | 914 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja |
235.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15391952
|
PURUS™
PS 1836 38 G |
Gris | 457 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja |
120.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15301962
|
PURUS™
PS 1836 38 W |
Blanco | 457 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja |
120.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15361962
|
PURUS™
PS 1845 38 W |
Blanco | 457 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja |
143.00€
paquete de 8 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15381952
|
PURUS™
PS 1836 38 B |
Azul | 457 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja |
121.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15341962
|
PURUS™
PS 1845 38 B |
Azul | 457 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja |
143.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15733619
|
PURUS™
PS 2430 34 W |
Blanco | 610 x 762 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja |
78.20€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15703619
|
PURUS™
PS 2430 34 B |
Azul | 610 x 762 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja |
78.20€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15301972
|
PURUS™
PS 2436 38 B |
Azul | 610 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja |
139.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15321972
|
PURUS™
PS 2436 38 W |
Blanco | 610 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja |
139.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15371972
|
PURUS™
PS 2645 38 G |
Gris | 660 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja |
187.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15351982
|
PURUS™
PS 3636 38 B |
Azul | 914 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja |
202.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15361982
|
PURUS™
PS 3636 38 G |
Gris | 914 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja |
202.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15341992
|
PURUS™
PS 3645 38 G |
Gris | 914 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja |
235.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15302002
|
PURUS™
PM 3660 34 B |
Azul | 914 x 1524 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja |
166.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15371982
|
PURUS™
PS 3636 38 W |
Blanco | 914 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja |
202.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15322002
|
PURUS™
PM 3660 34 G |
Gris | 914 x 1524 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja |
169.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15332002
|
PURUS™
PM 3660 34 W |
Blanco | 914 x 1524 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja |
166.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15763599
|
PURUS™
PS 1836 34 W |
Blanco | 457 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja |
80.65€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15351992
|
PURUS™
PS 3645 38 W |
Blanco | 914 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja |
235.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15341982
|
PURUS™
PS 3636 34 B |
Azul | 914 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja |
101.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13400329
|
PURUS™
PS 2645 38 W |
Blanco | 660 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja |
187.00€
paquete de 8 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15311992
|
PURUS™
PS 3645 34 G |
Gris | 914 x 1143 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja |
121.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15311972
|
PURUS™
PS 2436 38 G |
Gris | 610 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja |
139.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15753599
|
PURUS™
PS 1836 34 G |
Gris | 457 x 914 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja |
80.65€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15723619
|
PURUS™
PS 2430 34 G |
Gris | 610 x 762 mm | Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja |
78.20€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15743599
|
PURUS™
PM 1836 34 B |
Blue | 18 x 36 in. (45.7 x 91.4 cm) | 1.4 mil | 4/Case |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Description
- Son ecológicas, con un material patentado renovable de origen vegetal sin OMG que reduce las emisiones de CO2 durante el proceso de fabricación.
- Resistentes y eficaces; ofrecen un rendimiento fiable y de alto nivel.
- Cobertura adhesiva uniforme para conseguir la máxima eficacia de cada una de las capas. Se pueden reciclar en flujos de reciclaje de plásticos convencionales o a través de la colaboración de Fisher Scientific con PURUS™ y Terra Cycle
- Las capas numeradas de perfil bajo garantizan que se retiren de una en una; también indican el número de capas restantes.
Certifications
Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001
Specifications
Para uso en aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, industriales, así como en semiconductores y salas limpias |