Learn More
Heathrow Scientific™ Lámina de sellado Parafilm™ M morada.
La lámina de sellado Parafilm™ M protege la integridad de su laboratorio y las aplicaciones de investigación.
Marca: Heathrow Scientific™ 120762
23.72 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50040kg
Descripción
- Protege la integridad de las aplicaciones de investigación con una barrera estanca contra la humedad que mantiene un sellado fuerte y no se suelta del instrumental de vidrio, a pesar de la desgasificación.
- Reduce el riesgo de manipulación de datos con una cubierta inodora, incolora y semitransparente
- Evita la pérdida de humedad y volumen debido a la composición del material y a la junta hermética.
- El material flexible y autosellante permite que se pegue alrededor de formas y superficies irregulares.
- Se estira más del 200 % de la longitud original
- Resistente hasta 48 horas contra muchas sustancias polares, como soluciones salinas, ácidos inorgánicos y soluciones alcalinas
- Desechables
Especificaciones
Sella instrumental de laboratorio/instrumental de vidrio | |
Morado | |
50,8 mm (2 pulg.) | |
75 m | |
Tubos de ensayo, vasos de precipitados, placas de Petri, matraces, viales, instrumentos |
De 246 ft | |
Película de sellado | |
5 cm | |
VP |