Learn More
Labconco™ Purifier™ Logic™+ Class II B2 Biosafety Cabinets with Base Stand, International Models
Total exhaust biohazard cabinets with advanced ergonomic design that excels in user comfort and functionality.
Marca: Labconco™ 303481131
Descripción
- Motor de conmutación electrónica (ECM)
- Sistema de control de flujo de aire de perfil de flujo de aire constante (CAP)
- Diseño de presión negativa intrínsecamente seguro
- Sistema de entrada Air-Wave
- Canal de presión negativa Contain-Air
- Filtros HEPA con una eficacia del 99,99 % de suministro y escape Filtros ULPA con una eficacia del 99,999 % disponibles
- La pantalla LCD en color montada en el interior, con el sistema operativo MyLogic, muestra la vida del filtro y los mensajes de estado de las condiciones de alarma y las alertas. Disponible en 8 idiomas.
- Iluminación LED brillante, de 90 a 150 velas, sin reflejos situada fuera del área de trabajo contaminada
- Totalmente cerrado, guillotina de vidrio de seguridad templado transparente
- Rejilla de entrada de acero inoxidable curva con ranuras de flujo de aire secundario de aire de reserva
- Dos tomas eléctricas dúplex. Acero inoxidable empotrado con bisagras amortiguadas. Salidas sencillas en los modelos de 230 V. Una salida en cada lado, con interrupción por fallo de conexión a tierra (115 V)
- Arranque y apagado programables por el usuario del sistema Smart-Start
- Interior de acero inoxidable hermético y exterior de acero inoxidable con revestimiento de polvo
- Gancho para toallas desmontable situado debajo de la superficie de trabajo
- Bloqueo de seguridad electrónico activado por código
- Guillotina en ángulo de 10° con mecanismo de elevación sencillo y equilibrado
- Control de pantalla táctil compatible con ADA en el poste derecho
- Superficie de trabajo desmontable, sin uniones, de acero inoxidable 304, con mandos de elevación
- Carga térmica 990 BTU/hora (modelos de 121,9 cm [4 pies])
- Velocidad de flujo entrante nominal de 105 fpm (0,5 m/s)
- Velocidad de flujo saliente nominal de 55 fpm (0,3 m/s)
- Cable de alimentación de 3 m con enchufe
- Cinco años de garantía
- Listado en NSF International
- En algunos modelos se incluye un soporte de base telescópica no soldado con aprobación NSF opcional
- Paquete de accesorios opcional (lámpara UV de 254 nm, accesorio/s de servicio conforme a ADA con válvula/s tipo bola/s y cable Vacu-Pass aprobado por NSF y portal de cable) incluido en algunos modelos
- Se requiere una base de apoyo si no se selecciona el modelo de soporte sin soldar
Especificaciones
ADA, CE, NSF 49 | |
123,2 cm | |
Modelo internacional | |
2 | |
170 W | |
100,1/106,1 pulg | |
4,5 ft | |
137,92 cm | |
LED, UV | |
8 in | |
5 años | |
31,2 in | |
230 V, 50/60 Hz, 6 A |
Acero inoxidable | |
Tipo B2 | |
<63 dBA | |
230 V Schuko | |
Dos | |
20,3 cm | |
0,382 m3s | |
Con paquete de accesorios | |
Entre 254,2 y 269,2 cm | |
Una | |
4 ft | |
79,25 cm |