Learn More
Agua purificada, Reagecon
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Envase:
Recipiente de HDPE
Descripción
- Cumple con el estándar de referencia de agua, material de referencia de agua.
- Envasada en un recipiente de HDPE de 5 l
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Water |
pH | 7 |
CAS | 7732-18-5 |
Color | Transparente, sin color |
Punto de fusión | 0°C |
Punto de ebullición | 100°C |
% máx. CAS | 1 |
Fórmula molecular | H2O |
Peso molecular (g/mol) | 18.02 |
Grado | Purificado |