Learn More
Buerkle™ Pump Station for AccuOne/EnergyOne Pump
To aid in transferring small quantities of watery media up to 300 mPas from canisters, barrels and narrow-necked containers from 32mm opening diameter.
208.00€ - 225.00€
Especificaciones
N.° por paquete | 1 unidad |
---|---|
Tipo | Estación de bombeo |
Aplicaciones | Para dispensar ácidos y bases |
Para utilizar con | Bomba AccuOne/EnergyOne |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11991591
|
Buerkle™
5900-3050 |
Profundidad de inmersión: 50 cm |
208.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11901601
|
Buerkle™
5900-3070 |
Profundidad de inmersión: 70 cm |
217.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11941581
|
Buerkle™
5900-3100 |
Profundidad de inmersión: 100 cm |
225.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Pump station accessory only
- Available for three different submersible lengths
Especificaciones
1 unidad | |
Estación de bombeo | |
Para dispensar ácidos y bases | |
Bomba AccuOne/EnergyOne |