Learn More
Bohlender™ Adaptador de vacío de PTFE con junta esmerilada
Para filtración al vacío en el laboratorio.
Marca: Bohlender™ N1655-04
Detalles adicionales : Peso : 0.06300kg
Description
- Proporciona resistencia a la temperatura de −15° a +200 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Esterilizable en autoclave a 121 °C
- Apto para vacío
- Paso a través con junta tórica fabricada con FKM para el montaje seguro de embudos de filtro estándar fabricados con vidrio o plástico en recipientes o matraces de fondo redondo con junta esmerilada
- Conector de mangueras lateral de 2 pasos fabricado con PTFE para la conexión a una bomba de vacío con los tubos adecuados
- Tamaño de cono NS 29/32, para salida de embudo de diámetro máximo de 22 mm
- D.E. de los conectores de mangueras:1,9 mm, D.E.2,12 mm
Specifications
Esterilizable en autoclave a 121 °C | |
Blanco | |
Diám. de salida de embudo máx. 22 mm | |
Filtración en vacío | |
Adaptador de vacío con junta esmerilada |
Conformidad con la FDA. | |
Tamaño de cono NS 29/32 | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
de 200 °C |