Learn More
Fisherbrand™ Guía de agitador universal de PTFE, cono de longitud B europea
Se utiliza con ejes de agitador de vidrio, metal y PTFE. La guía del agitador universal es un cono de longitud 'B' para Europa e incluye un sello de PTFE/PEEK.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.20160kg
Descripción
Se utiliza con ejes de agitador de vidrio, metal y PTFE.La guía del agitador universal es un cono de longitud B para Europa e incluye un sello de PTFE/PEEK.
Para su uso con ejes agitadores de vidrio, metal y PTFE. El exclusivo diseño incluye una junta de compuesto de PTFE/PEEK cargado permanentemente y un rodamiento de vidrio fabricado específicamente para ofrecer solidez y fluidez de funcionamiento.- Alto nivel de resistencia química
- Antisacudida y vibración reducida
- Rendimiento con vacío (5mm Hg) y presión (3 a 5 psi)
- Sin diseminación
- Anillo de autoliberación
- Velocidades máximas recomendadas: continua a 500 rpm, intermitente a 800 rpm
Especificaciones
3/8 pulg | |
10 mm | |
Alineación del eje durante el mezclado | |
1 unidad | |
Guía de agitador universal de PTFE |
45 mm | |
Agitadores de eje de metal, PTFE y vidrio | |
96 mm | |
Tamaño del cono: 24/29 |