Learn More
Buerkle™ Bomba para barril de PTFE ultrapuro con manguera de descarga
Proporciona alta resistencia química y transferencia segura, incluso con líquidos que atacan materiales convencionales como PP o PVC.
675.00€ - 735.00€
Especificaciones
Incluye | Tubo de descarga |
---|---|
N.° por paquete | 1 unidad |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Tipo | Bomba para barril |
Aplicaciones | Los líquidos que atacan materiales convencionales, como polipropileno o PVC, ahora pueden transferirse de forma segura (excepto para flúor elemental); transferencia de líquidos ultrapuros. |
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11901591
|
Buerkle™
5606-0601 |
270 mL/recorrido |
675.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11911591
|
Buerkle™
5606-1001 |
400 ml/recorrido |
735.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Piezas de contacto con el medio fabricadas en PTFE
- Adecuada para transferir líquidos ultrapuros
- La llave de paso evita que los vapores peligrosos escapen y que se produzcan goteos después de la transferencia.
- La manguera de descarga tiene 1,2 m de longitud
- Tubo de inmersión con un diámetro de 32 mm
- Todas las válvulas son de PVDF/PTFE sólido
- Calidad superior, 3 años de garantía
Spécification
Tubo de descarga | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Los líquidos que atacan materiales convencionales, como polipropileno o PVC, ahora pueden transferirse de forma segura (excepto para flúor elemental); transferencia de líquidos ultrapuros. |
1 unidad | |
Bomba para barril |