Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubo de PTFE
Utilice estos tubos para aplicaciones de laboratorio exigentes, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción. Los tubos de PTFE Saint Gobain Performance Plastics™ soportan temperaturas extremas y son ideales para trabajos de alta pureza.
40.49€ - 249.00€
Especificaciones
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
15163206
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint Gobain Life Sciences
070535-09-ND
0,89 mm 2,57 mm
70.45€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11802801
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint Gobain Life Sciences
TFEBPC4050
5 mm 7 mm
249.00€
50 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11870782
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint Gobain Life Sciences
TFEAUC4025
2 mm 4 mm
94.65€
25 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11929974
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint Gobain Life Sciences
TC31619
16 mm 19,6 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11989964
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint Gobain Life Sciences
TC30913
0,19 mm 13 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11733169
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint Gobain Life Sciences
A200160X0805
1.6 mm 3.2mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Tubo PTFE en espiral
• Aplicaciones: transferencia de fluidos agresivos
• Características: combina soltura y flexibilidad a la inercia química del PTFE
• Teflón™ PTFE en espiral
Especificaciones
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE)