Learn More
Fisherbrand™ Sondas de inmersión total
Diseñadas para inmersión total. Las sondas de inmersión total Fisherbrand™ son adecuadas para su uso en autoclaves y en la mayoría de líquidos corrosivos.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.06500kg
Descripción
- No contaminantes
- Probado individualmente
- Cable aislado de PTFE con 4 núcleos con revestimiento de PFA, fundido al cuerpo
Información de órdenes
LengthMetric
Especificaciones
Sonda, inmersión total de PTFE | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Medición de temperaturas | |
De -180 °C a +280 °C | |
5 mm |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
PRT100 Clase A | |
Soportes de sonda y conectores de compresión de PTFE | |
50 mm | |
65 g |