Learn More
Fisherbrand™ Sonda de termopar tipo K de PTFE, 9 mm de diámetro
Las sondas de termopar tipo K de PTFE Fisherbrand™ combinan las excelentes propiedades del PTFE con la fiabilidad de la termometría de termopar. Todos los componentes están completamente encapsulados en PTFE puro. El cuerpo tiene un núcleo de acero inoxidable para obtener rigidez, pero puede doblarse.
106.00€ - 172.00€
Especificaciones
Descripción | Sonda de termopar tipo K de PTFE Fisherbrand™ |
---|---|
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Cantidad | 1 |
Tipos de sensores | Termopar de tipo K |
Tiempo de respuesta | 50 %, de 6 a 14 s |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16226161
|
Fisherbrand™
|
500 x 9 mm | 2 m (cable) |
106.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16236161
|
Fisherbrand™
|
500 x 9 mm | 3 m (cable) |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16246161
|
Fisherbrand™
|
500 x 9 mm | 4 m (cable) |
127.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16256161
|
Fisherbrand™
|
500 x 9 mm | 5 m (cable) |
137.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16266161
|
Fisherbrand™
|
600 x 9 mm | 2 m (cable) |
115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16276161
|
Fisherbrand™
|
600 x 9 mm | 3 m (cable) |
126.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16286161
|
Fisherbrand™
|
600 x 9 mm | 4 m (cable) |
136.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16296161
|
Fisherbrand™
|
600 x 9 mm | 5 m (cable) |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16206171
|
Fisherbrand™
|
700 x 9 mm | 2 m (cable) |
132.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16216171
|
Fisherbrand™
|
700 x 9 mm | 3 m (cable) |
142.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16226171
|
Fisherbrand™
|
700 x 9 mm | 4 m (cable) |
153.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16236171
|
Fisherbrand™
|
700 x 9 mm | 5 m (cable) |
163.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16246171
|
Fisherbrand™
|
900 x 9 mm | 1 m (cable) |
131.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16256171
|
Fisherbrand™
|
900 x 9 mm | 2 m (cable) |
141.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16266171
|
Fisherbrand™
|
900 x 9 mm | 3 m (cable) |
152.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16276171
|
Fisherbrand™
|
900 x 9 mm | 4 m (cable) |
162.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16286171
|
Fisherbrand™
|
900 x 9 mm | 5 m (cable) |
172.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- Sensor: termopar de tipo K
- Cable: PFA aislado con revestimiento blanco de PFA
- Colores internacionales: Tapa: verde, +ve verde, y -ve blanco
- Cable fundido en el cuerpo
- Respuesta: 50 %, 6-14 segundos.
- Se suministra con minienchufe
- Inerte y no contaminante
- Resistente a la presión
- Intervalo de temperatura de – 180 °C a + 280 °C
Specifications
Sonda de termopar tipo K de PTFE Fisherbrand™ | |
1 | |
50 %, de 6 a 14 s |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Termopar de tipo K | |
De -180 °C a +280 °C |