Learn More
Fisherbrand™ Sonda de termopar de PTFE tipo K
Inerte a prácticamente todos los reactivos químicos. La sonda de termopar de PTFE tipo K de Fisherbrand™ combina las excelentes propiedades del PTFE con la precisión y fiabilidad de la resistencia al platino y la termometría de termopar.
66.45€ - 122.00€
Especificaciones
Tipo | Sonda, termopar tipo K de PTFE |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Material | PTFE con núcleo de acero inoxidable |
Para utilizar con (aplicación) | Medición de temperaturas |
Para utilizar con (equipo) | Soportes de sonda y conectores de compresión de PTFE |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11792464
|
Fisherbrand™
|
300 mm |
78.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11772464
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
66.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11782464
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
72.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11702474
|
Fisherbrand™
|
400 mm |
83.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11712474
|
Fisherbrand™
|
500 mm |
95.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11722474
|
Fisherbrand™
|
700 mm |
122.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- No contaminante
- Impermeable a la difusión química a alta presión
- Amplio intervalo de temperatura de funcionamiento, -180 a +300 °C
- Excelentes propiedades de aislamiento eléctrico
- Probado individualmente
Especificaciones
Sonda, termopar tipo K de PTFE | |
PTFE con núcleo de acero inoxidable | |
Soportes de sonda y conectores de compresión de PTFE |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Medición de temperaturas | |
De -180 °C a +280 °C |