Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación de PTFE con anillo extraíble
Proporciona acción de agitación estable. La barra de agitación de PTFE Fisherbrand™ con anillo extraíble es esterilizable en autoclave e incluye un anillo pivotante.
15.00€ - 28.70€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Color | Blanco |
Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
Forma | Cilíndrico |
Product Code | Brand | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Price | Quantity & Availability | |||||
10500482
|
Fisherbrand™
|
102 x 16 x 16 mm |
15.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10120002
|
Fisherbrand™
|
127 x 16 x 16 mm |
17.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10466402
|
Fisherbrand™
|
150 x 19 x 19 mm |
28.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12606326
|
Fisherbrand™
|
32 x 8 x 8 mm |
28.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Inerte y a prueba de fugas
- Diseño isostático con plástico PTFE puro con aprobación de la FDA.
- Pulido por separado para permanecer limpio más tiempo
Specifications
Sí | |
Blanco | |
Cilíndrico | |
Junta de PTFE |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |