Learn More
Cowie Technology™ Pinzas de PTFE de extremo cuadrado
Las pinzas de extremo cuadrado de PTFE Cowie Technology™ son inertes a prácticamente todos los reactivos químicos y completamente no contaminantes.
Marca: Cowie Technology™ 027.100
Detalles adicionales : Peso : 0.02100kg
Descripción
- Químicamente inertes
- No contaminante
- Se puede utilizar a 280 °C
- Fabricadas con materiales de PTFE virgen con aprobaciones de FDA y USP Clase VI
Especificaciones
Cuadrada | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Pinzas / tenazas de PTFE | |
8 mm | |
20 mm | |
5 mm | |
20 mm |
1 unidad | |
100 mm | |
Suave | |
8 mm | |
10 mm | |
100 x 20 mm | |
Rígida |