Learn More
Cowie Technology™ Pinzas puntiagudas de PTFE
Las pinzas puntiagudas de PTFE Cowie Technology™ son inertes a prácticamente todos los reactivos químicos y completamente no contaminantes.
21.60€ - 35.35€
Especificaciones
Estilo de punta | Puntiagudo |
---|---|
N.° por paquete | 1 unidad |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Tipo de producto | Pinzas / tenazas de PTFE |
Acabado | Suave |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10292092
|
Cowie Technology™
027.101 |
100 mm |
21.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10313792
|
Cowie Technology™
027.151 |
150 mm |
25.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10457742
|
Cowie Technology™
027.201 |
200 mm |
35.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Químicamente inertes
- No contaminante
- Se puede utilizar a 280 °C
- Fabricadas con materiales de PTFE virgen con aprobaciones de FDA y USP Clase VI
Especificaciones
Puntiagudo | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Suave |
1 unidad | |
Pinzas / tenazas de PTFE | |
Rígida |