Learn More
Fisherbrand™ Sonda de temperatura de resistencia al platino PTFE, 8 mm de diámetro
Las sondas de temperatura de resistencia al platino de PTFE Fisherbrand™ combinan las propiedades excepcionales de PTFE con la fiabilidad y precisión de la termometría de resistencia al platino. Todos los componentes están completamente encapsulados en PTFE puro. El cuerpo tiene un núcleo de acero inoxidable para obtener rigidez, pero puede doblarse.
83.15€ - 134.00€
Especificaciones
Descripción | Sonda de temperatura con resistencia al platino de PTFE Fisherbrand™ |
---|---|
Material | PTFE con sensor PRT100 |
Cantidad | 1 |
Tipos de sensores | PRT100 clase A. TCR = 3850 ppmC |
Tiempo de respuesta | 50 %, de 6 a 14 s |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16206091
|
Fisherbrand™
|
200 x 8 mm | 1 m (cable) |
83.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16216091
|
Fisherbrand™
|
200 x 8 mm | 2 m (cable) |
93.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16226091
|
Fisherbrand™
|
200 x 8 mm | 3 m (cable) |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16236091
|
Fisherbrand™
|
200 x 8 mm | 4 m (cable) |
114.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16246091
|
Fisherbrand™
|
200 x 8 mm | 5 m (cable) |
124.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16256091
|
Fisherbrand™
|
300 x 8 mm | 2 m (cable) |
97.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16266091
|
Fisherbrand™
|
300 x 8 mm | 3 m (cable) |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16276091
|
Fisherbrand™
|
300 x 8 mm | 4 m (cable) |
118.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16286091
|
Fisherbrand™
|
300 x 8 mm | 5 m (cable) |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16246101
|
Fisherbrand™
|
400 x 8 mm | 2 m (cable) |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16256101
|
Fisherbrand™
|
400 x 8 mm | 3 m (cable) |
114.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16266101
|
Fisherbrand™
|
400 x 8 mm | 4 m (cable) |
124.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16276101
|
Fisherbrand™
|
400 x 8 mm | 5 m (cable) |
134.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Sensor: PRT100 clase A. TCR = 3850 ppm/°C.
- Cable: 4 cable; 2 rojo, 2 blanco, PFA aislado con revestimiento de PFA blanco
- Cable fundido en el cuerpo
- Respuesta: 50 %, 6-14 segundos.
- Con casquillo a presión
- Se suministra sin enchufe
- Inerte y no contaminante
- Resistente a la presión
- Intervalo de temperatura de – 180 °C a + 280 °C
Especificaciones
Sonda de temperatura con resistencia al platino de PTFE Fisherbrand™ | |
1 | |
50 %, de 6 a 14 s | |
8 mm |
PTFE con sensor PRT100 | |
PRT100 clase A. TCR = 3850 ppmC | |
De -180 °C a +280 °C |