Learn More
Fisherbrand™ Sonda de inmersión total de platino y PTFE con cable de 1 m
Inerte a prácticamente todos los reactivos químicos. La sonda de termopar tipo K de PTFE Fisherbrand™ combina las excelentes propiedades del PTFE con la precisión y fiabilidad de la resistencia al platino y la termometría de termopar.
76.30€ - 133.00€
Especificaciones
Tipo | Sonda, PTFE con resistencia al platino |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Material | PTFE con núcleo de acero inoxidable |
Tipos de sensores | PRT100 Clase A. TCR = 3850 ppm/grado Celsius |
Para utilizar con (aplicación) | Medición de temperaturas |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11752464
|
Fisherbrand™
|
500 mm |
103.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11762464
|
Fisherbrand™
|
700 mm |
133.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11722464
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
81.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11712464
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
76.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11742464
|
Fisherbrand™
|
400 mm |
93.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11732464
|
Fisherbrand™
|
300 mm |
87.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- No contaminante
- Impermeable a la difusión química a alta presión
- Amplio intervalo de temperatura de funcionamiento, -180 a +300 °C
- Excelentes propiedades de aislamiento eléctrico
- Probado individualmente
Especificaciones
Sonda, PTFE con resistencia al platino | |
PTFE con núcleo de acero inoxidable | |
Medición de temperaturas | |
50 %, de 6 a 14 s |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
PRT100 Clase A. TCR = 3850 ppm/grado Celsius | |
Soportes de sonda y conectores de compresión de PTFE | |
De -180 °C a +280 °C |