Learn More
Aalborg™ Estructura de PTFE con junta tórica N de PTFE
La estructura de PTFE con junta tórica N de PTFE Aalborg™ para medidores de tipo T de 150 mm debe utilizarse con caudalímetros de un solo tubo, disponibles con válvulas integradas.
Marca: Aalborg™ T11T2-TA0
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Los tubos dosificadores acanalados o guiados por el borde facilitan lecturas estables y precisas
- Lente de aumento en el cortavientos delantero para mejorar la resolución de lectura
- Intercambiabilidad de los tubos de flujo y flotadores
- Facilidad de instalación e intercambio de tubos de flujo
- Se impide que los tubos de flujo de vidrio giren durante la fase de apriete del procedimiento de montaje
- Compatibilidad química
- Medios sencillos de montaje en panel
- Estructura para medidor T
Especificaciones
Caudalímetro de gas/líquido de 150 mm | |
Marco | |
150 mm |