Learn More
Bel-Art™ Kit de barras de agitación magnética de PTFE SP Scienceware™
Diseñada para agitar volúmenes pequeños. La microbarra agitadora magnética de PTFE Bel Art™ está disponible en una variedad de colores y tamaños.
Marca:  Bel-Art™ F37160-0000
45.37 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04770kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11725064
  • 49.30€ / paquete de 6
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Útil para análisis medioambientales y aplicaciones de ciencias de la vida en las que hay que preparar y evaluar pequeños volúmenes de muestras
  • Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
  • Fabricados en una instalación conforme a ISO 9001:2015 con certificación de SGS
  • Uso seguro en autoclave
Información de órdenes
DimensionsLxW
Especificaciones
Especificaciones
25,4 × 8 mm, 38,1 × 8 mm, 50,8 × 8 mm (dos cada uno)
1 unidad
Viales, microtubos, tubos para centrífuga
ISO 9001:2015
Blanco
Imán Alnico, PTFE (politetrafluoroetileno)
Octogonal