Learn More
Fisherbrand™ Surtido de barras de agitación magnética octogonales con retenedor
Ofrece una mayor área de superficie y turbulencia añadida si se compara con la superficie lisa de las barras cilíndricas. Los surtidos de barras de agitación magnética octogonales Fisherbrand™ con fijadores disponen de un anillo pivotante integrado en cada barra para ayudar a reducir la fricción y la dispersión.
Marca:  Fisherbrand™
64.43 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11893210
  • 76.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Imanes de alnico encapsulados con revestimiento de baja fricción con certificación de la FDA
  • El sistema de retención se puede sostener cómodamente con una mano
  • Elimina los riesgos de salpicaduras en vertidos
Información de órdenes
DimensionsLxW
Especificaciones
Especificaciones
Anillos pivotantes integrados, fijador Spinbar
12,7 × 3,175, 12,7 × 7,92, 38,1 × 7,92, 50,8 × 7,92 mm
1 unidad
ISO 9001:2008
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Microbarra de agitación magnética
PTFE (politetrafluoroetileno)
Octogonal