Learn More
Cole-Parmer™ PTFE Manifold, 2 outlets
Organize your fluid paths with these thermoplastic manifolds
Marca:  Cole-Parmer™ 31521-03
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11795258
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Colector de PTFE.
  • El PTFE químicamente inerte se encarga de las soluciones químicas más agresivas.
  • Disponibles en diversas configuraciones para adecuarse a una amplia gama de aplicaciones.
Especificaciones
Especificaciones
Colector de PTFE, 2 salidas
34,03 mm (2-3/8 pulgadas)
-200 °F
NPT(F) de 3/8 pulg
3,18 cm
3,18 cm
120 psi
de 150 °C
Politetrafluoroetileno (PTFE)
6,03 cm
- 129 °C
NPT(F) de 1/8 pulg
1,25 in
1,25 in
300 °F