Learn More
Cole-Parmer™ PTFE Manifold, 2 outlets
Organize your fluid paths with these thermoplastic manifolds
Marca: Cole-Parmer™ 31521-05
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Colector de PTFE.
- El PTFE químicamente inerte se encarga de las soluciones químicas más agresivas.
- Disponibles en diversas configuraciones para adecuarse a una amplia gama de aplicaciones.
Especificaciones
Colector de PTFE, 2 salidas | |
2,75 in | |
-200 °F | |
NPT(F) de 1/2 pulg | |
3,81 cm | |
3,81 cm | |
120 psi | |
de 150 °C |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
6,99 cm | |
- 129 °C | |
NPT(F) de 3/8 pulg | |
1,5 in | |
1,5 in | |
300 °F |