Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación magnética de PTFE con cruceta de una cara
Diseñados para su uso con recipientes con forma de tubo pero muy efectivos como agitadores de uso general. Los agitadores magnéticos con revestimiento de PTFE incluyen una cruceta en un lado del agitador.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10600453
  • 13.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Agitador magnético estable de uso general
  • Diseñada para su uso con recipientes con forma de tubo, pero muy efectiva como agitador de uso general
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
60 mm
17 mm
Paquete de 2
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Blanco
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)