Descripción
- Los ejes tienen un núcleo de acero
- Totalmente químicamente resistentes e inertes
Especificaciones
Pala | |
Esterilizable en autoclave | |
10 mL | |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
De -200 °C a +280 °C | |
194 x 24 x 34 mm | |
24 mm | |
24 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Blanco | |
Muestreo y vertido de líquidos | |
2 mm | |
34 mm | |
150 mm |