Learn More
VITLAB™ Frasco para lavado de gases de PTFE
Marca: VITLAB™ 159597
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
500 mL | |
Frasco para lavado de gases | |
50 μm | |
Análisis de trazas |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Tapón con rosca tapezoidal S 40 y frita fabricado con PTFE | |
61 mm | |
1 unidad |