Learn More
BRAND™ Pinzas
Pinzas de PTFE
Marca: BRAND™ 113130
48.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
Especificaciones
Rectangulares | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
150 mm | |
1 |