Learn More
Fisherbrand™ Membranas de filtro PTFE
™ La membrana de PTFE de Fisherbrand es un filtro hidrófobo hecho de politetra-fluoretileno laminado con capa de PP.
45.40€ - 91.40€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Para utilizar con (aplicación) | Filtración esterilizante de muestras de gas, clarificación y filtración de disolventes puros, muestreos de aerosoles, filtración de ácidos fuertes y soluciones químicas agresivas, aplicaciones de ventilación (aire acondicionado hospitalario, fermentación en tanques en microelectrónica) |
Hidrofobicidad | hidrófobos |
Cantidad | Paquete de 100 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16292762
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0,2 μm |
91.40€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11785275
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 0,2 μm |
82.55€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11705285
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 0,45 μm |
82.55€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11725285
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 5 μm |
82.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11715285
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 5 μm |
45.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Filtro hidrofóbico hecho de politetra-fluoretileno laminado con capa de PP
- Resistente a sustancias químicas (pH 1-14), utilizado también para disolventes y ácidos
- Debido a sus características hidrófobas, deben humedecerse previamente con etanol o metanol antes de filtrar las soluciones acuosas
Especificaciones
Blanco | |
Filtración esterilizante de muestras de gas, clarificación y filtración de disolventes puros, muestreos de aerosoles, filtración de ácidos fuertes y soluciones químicas agresivas, aplicaciones de ventilación (aire acondicionado hospitalario, fermentación en tanques en microelectrónica) | |
Paquete de 100 | |
Disco simple |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
hidrófobos | |
0,16 mm | |
Sí |