Learn More
Fisherbrand™ Inmersor de muestras de PTFE con asa
Utiliza núcleo de acero de 600 mm dentro del eje para ofrecer una excelente rigidez. El inmersor de muestras de PTFE es químicamente resistente e inerte.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
Recipiente de muestreo de PTFE con un eje de 600 mm de longitud desmontable.- Resistente a químicos e inerte
- Los ejes tienen un núcleo de acero para la rigidez
- Totalmente encapsulado en PTFE
- Adecuado para el muestreo de los medios más agresivos
Especificaciones
Vaso de precipitados | |
Esterilizable en autoclave | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Blanco | |
Análisis de agua, toma de muestras de líquidos generales, incluido nitrógeno líquido | |
De -200 °C a +280 °C | |
70 mm | |
54 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Inmersor de muestras de PTFE y eje de PTFE& | |
100 mL | |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Eje adicional de PTFE para inmersor de muestras de PTFE | |
54 x 54 x 688 mm | |
600 mm | |
54 mm (Diám) |