Learn More
Fisherbrand™ Crisoles de PTFE
Inerte y a prueba de fugas. Los crisoles de PTFE Fisherbrand™ pueden usarse a hasta 280 °C.
12.30€ - 39.60€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Product Type Specs | Recipientes |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16235941
|
Fisherbrand™
|
5 ml |
39.60€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10416212
|
Fisherbrand™
|
25 ml |
12.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10119811
|
Fisherbrand™
|
75mL |
17.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Tabique espeso 2mm• Alta resistencia química
• Conforme con FDA
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Recipientes |