Learn More
Fisherbrand™ Abrazaderas para juntas cónicas
Proporciona la solución más segura para las juntas de sujeción. Las abrazaderas para juntas cónicas Fisherbrand™ están fabricadas de plástico PTFE puro con resortes de acero totalmente encapsulados.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
- Se puede ajustar con la mano
- Fabricado para adaptarse a juntas de vidrio estándar
- Químicamente inerte y no se ve afectado por los productos químicos de laboratorio
- Resistentes a temperaturas de hasta 250 °C
Especificaciones
Cónicos | |
Abrazadera de junta de PTFE | |
Juntas de vidrio estándar, tamaño 40 |
2/paq. | |
Resorte de acero encapsulado de PTFE | |
Blanco |