Learn More
Fisherbrand™ Abrazaderas para uniones cónicas de PTFE
Se utiliza como solución segura para fijar uniones de vidrio. Las abrazaderas para uniones cónicas de PTFE incluyen un resorte de acero encapsulado.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16286031
  • 44.75€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las abrazaderas de articulación de PTFE son químicamente inertes y químicamente resistentes. Resistente a la temperatura, manteniendo la resistencia hasta los 280 °C Fabricado en PTFE puro, con muelles de acero totalmente encapsulados. Se pueden ajustar con la mano y montar juntas de vidrio estándar.
Especificaciones
Especificaciones
Cónicos
Abrazadera de junta de PTFE
Juntas de vidrio estándar, tamaño 14
2/paq.
Resorte de acero encapsulado de PTFE