Learn More
Fisherbrand™ Abrazaderas para uniones cónicas de PTFE
Se utiliza como solución segura para fijar uniones de vidrio. Las abrazaderas para uniones cónicas de PTFE incluyen un resorte de acero encapsulado.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
Las abrazaderas de articulación de PTFE son químicamente inertes y químicamente resistentes. Resistente a la temperatura, manteniendo la resistencia hasta los 280 °C Fabricado en PTFE puro, con muelles de acero totalmente encapsulados. Se pueden ajustar con la mano y montar juntas de vidrio estándar.Especificaciones
Cónicos | |
Abrazadera de junta de PTFE | |
Juntas de vidrio estándar, tamaño 12 |
2/paq. | |
Resorte de acero encapsulado de PTFE | |
Blanco |