Learn More
Fisherbrand™ PTFE Centrifuge Test Tube with Closure
Guaranteed inert and crack-free. Fisherbrand™ PTFE Centrifuge Test Tube with Closure can be used up to 280°C.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Moldeado isoestáticamente de PTFE puro
- Con paredes resistentes
Especificaciones
Blanco | |
45 mL | |
1 unidad | |
150 mm | |
25 mm |
Blanco | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Esterilizable en autoclave | |
Tapón de rosca |