Learn More
Fisherbrand™ Eje de agitación centrífugo de PTFE
Se utilizan con guías de eje para recipientes redondos con cuellos estrechos. Los ejes de agitación centrífuga de PTFE incluyen hojas que se abren durante el aumento de velocidad; son necesarias velocidades de media a alta.
52.50€ - 122.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Guía de agitador universal |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Mezcla |
Cantidad | 1 unidad |
Temperatura (métrico) | De -200 °C a +280 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro del eje (métrico) | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) del ventilador | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del eje (métrico) | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) del ventilador | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10187701
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 1000 mm (EX) | 80 mm |
122.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10127801
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 650 mm (EX) | 80 mm |
95.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10586902
|
Fisherbrand™
|
9,5 mm | 650 mm (EX) | 70 mm |
64.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10268000
|
Fisherbrand™
|
9,5 mm | 750 mm (EX) | 70 mm |
69.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10137801
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 750 mm (EX) | 80 mm |
96.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10486481
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 650 mm (EX) | 70 mm |
73.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10035951
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 750 mm (EX) | 70 mm |
74.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10564362
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 300 mm | 40 mm |
60.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10084650
|
Fisherbrand™
|
6 mm | 400 mm | 40 mm |
53.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10467441
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 400 mm | 40 mm |
61.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10626351
|
Fisherbrand™
|
6 mm | 500 mm | 50 mm |
53.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10457251
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 550 mm | 70 mm |
73.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10576902
|
Fisherbrand™
|
9,5 mm | 650 mm | 70 mm |
64.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10649732
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 500 mm | 50 mm |
62.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10074650
|
Fisherbrand™
|
6 mm | 300 mm | 40 mm |
52.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10566902
|
Fisherbrand™
|
9,5 mm | 550 mm | 70 mm |
64.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Los agitadores con eje de PTFE tienen una construcción completamente moldeada exclusiva que incluye un rotor moldeado para un eje de transmisión reforzado de acero completamente encapsulado en PTFE.- Químicamente resistentes, inertes y sin fugas
- Fáciles de limpiar
- Sin contaminación cruzada
- A prueba de roturas
- Sin arañazos
- Uso en temperaturas de hasta aproximadamente 280 °C
- Los modelos con eje expuesto (EX) se fabrican con un núcleo de acero inoxidable con un extremo expuesto para una sujeción más rígida a la unidad de mandril
- Para recipientes redondos con cuellos estrechos
- Palas abiertas con mayor velocidad para cuando se requieren velocidades medias - altas
Especificaciones
Guía de agitador universal | |
Mezcla | |
1 unidad | |
De -200 °C a +280 °C |