Learn More
Bohlender™ Mini Exsikkator PS-1
Marca: Bohlender™ V1850-01
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Especificaciones
Transparente | |
Policarbonato | |
6,2 L | |
221 x 214 x 183 mm | |
183 mm |
Desecador | |
De -35 °C a +70 °C | |
212 x 180 x 162 mm | |
221 mm | |
0,9 kg |