Learn More
Labconco™ Sistemas de concentrador Proteomic CentriVap™
Concentre varias pequeñas muestras sensibles al calor
Brand: Labconco™ 7989601
Includes: Rotor de ADN (7462900), tubos de vacío, 6 abrazaderas, un concentrador refrigerado con tapa de vidrio y una trampa de frío
Description
Concentrates multiple small heat-sensitive samples
Concentrador de vacío:
- Utiliza la fuerza centrífuga, vacío y temperatura controlada de - 4 °C a + 100 °C
- Sensor que lee la temperatura de la cámara interna
- Puerto de vacío con racor de desconexión rápida para tubos con DI de 6,35 mm (0,25 pulgadas)
- Tiene un sistema de parada rápida, panel de control y tapa de vidrio
- El rotor de ADN admite hasta 60 tubos de microcentrífuga de 1,5 ml cada uno y 72 tubos de microcentrífuga de 0,5 ml cada uno
- Sistema de refrigeración sin CFC/HCFC con compresor de 1/3 hp
- Alcanza - 50 °C (- 58 °F) para la recuperación de disolventes y para proteger la bomba de vacío al capturar la humedad, vapores y gases corrosivos conforme se evaporan de las muestras
- Gráfico de temperatura que se ilumina en verde cuando la bobina del colector alcanza la temperatura de funcionamiento de - 40 °C
- Colector de acero inoxidable 4 litros
- Tapa acrílica con dos racores de desconexión rápida
Certifications
Marca CE (modelo de 230 V, 50 Hz)
Compliance
Listado ETL (modelo de 115 V)
Specifications
CE | |
Rotor de ADN (hasta 60 tubos de microcentrífuga de 1,5 ml y 72 de 0,5 ml), tubos de vacío, 6 abrazaderas, concentrador refrigerada con tapa de vidrio, trampa de frío | |
Schuko | |
Sobremesa | |
87 kg | |
230 V | |
50 Hz |
Vidrio | |
Aluminio revestido de epoxi | |
Diafragma o paleta giratoria | |
193 lb | |
230 V/50 Hz | |
8 A |