Learn More
Novex™ Protein A-HRP
Proteína A de HRP
Marca: Novex™ 101023
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
Proteína A de Staphylococcus aureus, cepa de Cowan I conjugada con peroxidasa de rábano altamente purificada (RZ >3,0).El producto es líquido y contiene un tampón de 10 mM de fosfato y 0,15 M de NaCl, pH 7,4, 1 % de ovoalbúmina, 40 % de glicerol y 0,1 % de ProClin.
Especificaciones
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Solución | |
Almacenar entre 2 y 8 °C |
2 mL | |
Proteína A | |
Hielo húmedo |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.