Learn More
Novex™ Protein A
Proteína A
Marca: Novex™ 101006
Detalles adicionales : Peso : 0.02100kg
Descripción
Proteína A purificada de Staphylococcus aureus. Polvo liofilizado, sin sal; sin conservante añadido. El peso molecular es de aproximadamente 42 kD.Especificaciones
Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C | |
Hielo húmedo | |
Proteína A | |
no conjugado |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.