Learn More
Labconco™ Cabinas de almacenamiento Protector™Solvent
Almacene y ventile con seguridad disolventes y otros líquidos inflamables con el armario de almacenamiento Protector™Solvent.
2905.00€ - 3725.00€
Especificaciones
Material | Acero |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de materiales inflamables |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Anchura (imperial) exterior | Modelo de puerta | N.º de puertas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Anchura (imperial) exterior | Modelo de puerta | N.º de puertas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15932481
|
Labconco™
9902000 |
Armario de almacenamiento de disolventes | 48 in | Cierre manual, Doble | 2 |
2905.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
13191154
|
Labconco™
9903100 |
Armario de almacenamiento de disolventes | 36 in | Cierre automático, Doble | 2 |
3725.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Almacene y ventile con seguridad disolventes y otros líquidos inflamables con el armario de almacenamiento Protector™Solvent.
- Las puertas con llave son de cierre manual o de cierre/bloqueo automático con mecanismo de secuenciación
- Las puertas de cierre automático se cierran automáticamente en caso de incendio cuando la temperatura alcanza los 74 °C (165 °F)
- Estante interior de acero con revestimiento de polvo con cinco ajustes de altura
Especificaciones
Acero | |
Almacenamiento de materiales inflamables |