Learn More
3M™ Mono de protección 4565 blanco
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
4XL
Descripción
- Mono tipo 4/5/6 diseñado para ofrecer una barrera muy buena a las partículas peligrosas y salpicaduras y pulverizaciones de líquidos limitadas
- Fabricado con bicomponente no tejido con laminado de PE de revestimiento ultra bajo para una caída notablemente cómoda
- Capucha de 3 paneles, cremallera bidireccional y solapa para tormentas sellada y elástico en la espalda y los tobillos para reducir el riesgo de exposición de la piel
- Costuras selladas en todo el traje para aumentar la capacidad de resistencia, lo que reduce el riesgo de desgarro y exposición
- Protección contra agentes biológicos EN 14126
- El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
- Resistencia a partículas nucleares EN 1073-2 hasta clase 2
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Coveralls |
Tamaño | Pequeño |
Material | Polietileno microporoso |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Tejido |
Tipo de tapón | Cremallera de 2 vías con cubrecremalleras |
Tipo de costura | Rematada |
Esterilidad | Non-sterile |