Learn More
Invitrogen™ Prostasin/PRSS8 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca:  Invitrogen™ EHPRSS8
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15475113
  • 668.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The Human Prostasin/PRSS8 ELISA quantitates Hu Prostasin in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Prostasin. Principle of the method The Human Prostasin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Este gen codifica un tripsinógeno, que es un miembro de la familia de tripsinas de las proteasas de serina. Esta enzima está altamente expresada en el epitelio prostático y es una de las varias enzimas proteolíticas que se encuentran en el líquido seminal. La proproteína se disocia para producir una cadena ligera y una cadena pesada que se asocian con un enlace disulfuro. Es activo en los enlaces peptídicos que involucran el grupo carboxilo de lisina o arginina.
Especificaciones
Especificaciones
Q16651
30 pg
ELISA sandwich de fase sólida
Kit de ELISA
Plasma, Sobrenadante, Suero
96 ensayos
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
5652
< 12 %
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
96 pruebas
Ciclo y proliferación celular
De 2 °C a 8 °C
Humano
4 h 45 min
32,77-8000 pg/ml
De 30 pg/mL a 8000 pg/ml
Biotina
Estructura celular y proteínas de orgánulos
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: ANGPTL3 humana, beta IG-H3, CA9, catepsina B, CD23, CHI3L1, CTLA-4, DKK-4, DPPIV, EDA-A2, eritropoyetina R, FGF-6, FGF-9, Gas 1, GITR, IGFBP-5, IL-1 F5, IL-1 F6, IL-1 F7, IL-1 F8, IL-1 F9, IL-1 F10, IL-1 R5, IL-21, IL-18, IL-20, IL-34, IL-5 R alfa, IL-10 R alfa, layilin, leptina R, marapsina, Mer, MMP-7, P-cadherina, PSMA, SIGIRR, TGF beta R3, factor III de coagulación, TWEAK.
Humano
Lector de microplacas colorimétrico
PRSS8
< 10 %
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
CAP1, PROSTASINA
1 h 20 min