Learn More
Contec™ Toallitas no tejidas presaturadas PROSAT™
Utilice estas toallitas para limpiar bancos de flujo laminar, superficies de sala limpia y equipos.Las toallitas no tejidas presaturadas Contec™ PROSAT™ cuentan con un nivel de saturación específico del disolvente o desinfectante necesario para realizar el trabajo.
Marca: Contec™ PSPP0039-BPR
591.00 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 67-63-0 Peso : 9.27400kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
Utilice estas toallitas para limpiar bancos de flujo laminar, superficies de sala limpia y equipos.Las toallitas no tejidas presaturadas Contec™ PROSAT™ cuentan con un nivel de saturación específico del disolvente o desinfectante necesario para realizar el trabajo.
- Sustrato de toallita diseñado para la aplicación
- Compatible con entornos ISO, clase 5 (FED-STD-209E, clase 100/M3.5)
- Ideales para la limpieza de objetos antes de permitir el paso
- Fabricadas con polipropileno de soplado en fusión o celulosa/poliéster
- Eficientes y prácticas para limpieza de herramientas de procesos y otros equipos
- Opción de toallitas 100 % de poliéster hidroligado para mayor capacidad de limpieza, toallitas de polipropileno de soplado en fusión para una mayor durabilidad, o toallitas económicas de poliéster y celulosa hidroentrelazadas
- La mezcla de disolvente cumple con las especificaciones de SEMI para metales y sustancias contaminantes
Especificaciones
Toallitas presaturadas PROSAT™ | |
ISO Clase 5 | |
Ideal para la limpieza rutinaria y el barrido de instrumentos y equipos | |
50 paq.; 24 paq./caja | |
No estéril |
Polipropileno | |
28 x 23 cm (11 x 9 in) | |
Herramientas de Proceso y Otros Equipos | |
70% alcohol isopropílico, 30% agua desionizada |
Seguridad y manipulación
- CONTEC PROSAT MBPP 70/30 IPA & DI WATER
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol