Learn More
Propylene Glycol, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
CAS 57-55-6
Fórmula molecular C3H8O2
Peso molecular (g/mol) 76.095
Clave InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
Nombre IUPAC Propano-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Ver más especificaciones
57-55-6
76.095
1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
CHEBI:16997
CC(CO)O
C3H8O2
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
1030
Propano-1,2-diol
Especificaciones
Propylene Glycol
C3H8O2
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Propano-1,2-diol
1030
76.1
FCC/Farmacopea Estadounidense
57-55-6
1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
CC(CO)O
76.095
CHEBI:16997
99.00°C
1L = 1.04kg