Learn More
Propionaldehyde, 97%, Honeywell™
Catalog Number p-7120730
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Glass bottle
123-38-6
C3H6O
58.08
MFCD00007020
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
527
CHEBI:17153
propanal
CCC=O
123-38-6
C3H6O
58.08
MFCD00007020
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
527
CHEBI:17153
propanal
CCC=O
Reagent Grade, 97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Propionaldehyde
Punto de fusión -81°C
Color Colorless
Densidad 0.805g/mL at 25°C
Punto de ebullición 46°C to 50°C
Punto de ignición 404°C
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3CH2CHO
Cantidad 250 mL
Número UN UN1275
Beilstein 506010
Densidad del vapor 2 (vs air)
Presión de vapor 18.77mmHg (55°C), 4.89mmHg (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08g/mol
Porcentaje de pureza 0.97