Learn More
Cole-Parmer™ Hélices para mezcladores electrónicos ServoDyne™
Hélice de tres palas para el mezclado general
89.00€ - 98.25€
Especificaciones
Tipo de producto | Hélice de 3 hojas |
---|---|
Tamaño del orificio (imperial) | 0,31 pulg |
Tamaño del orificio (métrico) | 0,78 cm |
Para utilizar con (equipo) | Mezclador electrónico ServoDyne™ |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11810130
|
Cole-Parmer™
04552-45 |
1,5 pulg | 3,8 cm |
98.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11800130
|
Cole-Parmer™
04552-40 |
1 pulg | 2,5 cm |
89.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11784639
|
Cole-Parmer™
04552-10 |
2 pulg | 5,1 cm |
96.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Se puede utilizar de manera individual o varios montados en un eje para agitación exhaustiva
- Electropulido
- Hélices de estilo náutico: se utilizan para la mezcla de uso general
- Hélices de tipo turbina: se utilizan para la mezcla en recipientes profundos sin aire
Especificaciones
Hélice de 3 hojas | |
0,31 pulg | |
0,78 cm | |
Mezclador electrónico ServoDyne™ |