Learn More
Bochem™ Agitadores de hélice
Mezclan medios con viscosidad baja y media.
Marca: Bochem™ 9114
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Tres hojas fijas
- Rango medio de rpm
- Mezcla de medios con viscosidad baja y media
- Perfectos para homogeneizar y suspender
- Flujo axial
Especificaciones
Acero inoxidable (18/8) | |
Ideal para la homogeneización y la suspensión | |
1/Paq. |
Agitadores de hélice | |
500 mm |