Learn More
Propan-1-ol, extra puro, SLR, Fisher Chemical
21.56 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21688" para aplicar la oferta.
32.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21688" para aplicar la oferta.
32.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Especificaciones
pH | 7 |
Punto de fusión | -127°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 97°C |
Cantidad | 500 mL |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 25mbar at 20°C |
Viscosidad | 2.2 mPaS at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.1g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Propanol
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.