Learn More
Sartorius Micropopetas monocanal Proline™ Plus
Diseñado para ofrecer comodidad y calidad para las tareas diarias de pipeteo manual. La micropipeta monocanal Sartorius Proline™ Plus combina una construcción resistente con facilidad de uso, además de ofrecer la más amplia gama de micropipetas para diferentes usuarios y aplicaciones. Disponible con rangos de volumen de 0.1 μl a 10 ml.
293.00€ - 352.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001/13485, ISO 14001 |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Para utilizar con | Minimiza el riesgo de contaminación con filtros Safe-Cone y completamente esterilizable en autoclave |
Número de canales | 1 |
Línea de productos | Proline™ |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Incrementos | Exactitud | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Incrementos | Exactitud | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10748205
|
Sartorius
728010 |
0,1 a 3 μl | 0,002 μl | Del 10 al 1,3% | Gris |
293.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10586265
|
Sartorius
728020 |
De 0,5 a 10 μl | 0,01 μl | Del 5 al 1 % | Gris |
305.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12812433
|
Sartorius
728040 |
De 5 a 50 μl | 0,1 μl | Del 3 al 1 % | Amarillo |
293.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10175474
|
Sartorius
728030 |
De 2 a 20 μl | 0,02 μl | Del 3 al 0,9% | Amarillo |
293.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10034174
|
Sartorius
728050 |
De 10 a 100 μl | 0,1 μl | Del 2 al 0,8% | Amarillo |
352.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10401245
|
Sartorius
728060 |
De 20 a 200 μl | 0,2 μl | Del 2 al 0,6% | Amarillo |
293.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10024704
|
Sartorius
728070 |
De 100 a 1000 μl | 1 μl | Del 1 al 0,6% | Azul |
352.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10505315
|
Sartorius
728090 |
De 1 a 10 ml | 20 μl | Del 3 al 0,6% | Rojo |
293.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10309604
|
Sartorius
728080 |
De 500 a 5000 μl | 10 μl | Del 2 al 0,5% | Verde |
293.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Ideal tanto para profesionales de laboratorio con experiencia como para estudiantes- Amplia gama de pipetas, incluidas las pipetas de volumen fijo para cuando se necesita que los volúmenes estén ya establecidos para evitar errores
- El mecanismo Optiload permite cargar la punta con sellado de punta perfecto en el cono de punta
- Los filtros Safe-Cone minimizan el riesgo de contaminación
- Configuración de volumen ajustable con tope de clic
- El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la exactitud
- Estructura duradera y reforzada con elevada resistencia a productos químicos y a UV
- Fuerzas de pipeteo ligeras, asa cómoda y soporte para dedo
- Sin necesidad de apretar el pipeteador durante el pipeteo
- Expulsión de puntas ligera y sencilla
- Reduce el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo
- Calibración fácil de usar por el usuario
- Números grandes y codificación por colores en la pantalla de volumen
- La codificación por colores del volumen permite la selección del volumen de punta correcto mediante la correspondencia del código de color
- Totalmente esterilizable en autoclave sin desmontaje
- Fácil de limpiar, con solo tres piezas que desmontar
Especificaciones
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Minimiza el riesgo de contaminación con filtros Safe-Cone y completamente esterilizable en autoclave | |
Proline™ | |
Minimiza el riesgo de contaminación con filtros de cono seguro y completamente esterilizable en autoclave | |
2 años |
Esterilizable en autoclave | |
1 | |
Las puntas de pipeta ergonómicas | |
Sí |